Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Hexan, Supelco®
n-Hexan, Supelco®
Glass bottle, 10 mL
Katalog # SUPL52750-10ML
Brandfarlig
Sundhed
Irriterende
Miljø
Leverandør:   Merck
n-Hexan, Supelco®
Katalog # SUPL52750-10ML
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  110-54-3
n-Hexan, Supelco®
Glass bottle, 10 mL
CAS nummer:  110-54-3
Price
1.180,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
  • CAS nummer:110-54-3
  • Formel:H₃C(CH₂)₄CH₃
  • MDL nummer:MFCD00009520
  • Molecular Weight:86.18 g/mol
  • Merck Index:13,04712
  • Kogende Pt:69 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–94,3 °C
  • Tæthed:0,659 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:–22 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-777-6
  • FN:1208
  • ADR:3,II
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    10 mL
Specifikationer