Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Hexan
n-Hexan
Glass bottle, 2,5 L
Katalog # ROTHT861.1
Brandfarlig
Sundhed
Irriterende
Miljø
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
n-Hexan
Katalog # ROTHT861.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  110-54-3
n-Hexan
n-Hexan
Glass bottle, 2,5 L
CAS nummer:  110-54-3
Price
1.157,48 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
  • CAS nummer:110-54-3
  • Formel:H₃C(CH₂)₄CH₃
  • MDL nummer:MFCD00009520
  • Molecular Weight:86.18 g/mol
  • Merck Index:13,04712
  • Kogende Pt:69 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–94,3 °C
  • Tæthed:0,659 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:–22 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-777-6
  • FN:1208
  • ADR:3,II
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    2,5 L