Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Hexan
n-Hexan
Brandfarlig
Sundhed
Irriterende
Miljø
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
n-Hexan
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
n-Hexan
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
  • CAS nummer:110-54-3
  • Formel:H₃C(CH₂)₄CH₃
  • MDL nummer:MFCD00009520
  • Molecular Weight:86.18 g/mol
  • Merck Index:13,04712
  • Kogende Pt:69 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–94,3 °C
  • Tæthed:0,659 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:–22 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-777-6
  • FN:1208
  • ADR:3,II
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle
    2,5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 10 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 L
    1 * 10 L
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 25 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 L
    1 * 25 L
    Specifikationer:
    Marketsource