Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Hexan ≥95%, TECHNICAL
Brandfarlig
Sundhed
Giftig
Miljø
Leverandør:   VWR Chemicals
n-Hexan ≥95%, TECHNICAL
Leverandør:  VWR Chemicals
Certifikater
n-Hexan ≥95%, TECHNICAL
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
  • CAS nummer:110-54-3
  • Formel:H₃C(CH₂)₄CH₃
  • MDL nummer:MFCD00009520
  • Molecular Weight:86.18 g/mol
  • Merck Index:13,04712
  • Kogende Pt:69 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–94,3 °C
  • Tæthed:0,659 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:–22 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-777-6
  • FN:1208
  • ADR:3,II
  • NÅ:01-2119480412-44
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Assay:
    Min. 95 %
  • Boiling point:
    68 - 70 °C
  • Benzene:
    Max. 100 ppm
  • Evaporation residue:
    Max. 20 ppm