Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Hexan 99+% for analysis
Irriterende
Sundhed
Miljø
Brandfarlig
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
n-Hexan 99+% for analysis
Certifikater
n-Hexan 99+% for analysis
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
  • CAS nummer:110-54-3
  • Formel:H₃C(CH₂)₄CH₃
  • MDL nummer:MFCD00009520
  • Molecular Weight:86.18 g/mol
  • Merck Index:13,04712
  • Kogende Pt:69 °C (760 mmHg)
  • Smeltende Pt:–95 °C
  • Tæthed:0,659 g/cm³
  • Flash Pt:–22 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-777-6
  • FN:1208
  • ADR:3,II
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Water:
    ≤0.02 % (Coulometric)
  • GC:
    ≥99.0 %
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.002 %
  • Calcium (Ca):
    ≤0.5 ppm
  • Copper (Cu):
    ≤0.1 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤0.1 ppm
  • Lead (Pb):
    ≤0.1 ppm
  • Magnesium (Mg):
    ≤0.1 ppm
  • Zinc (Zn):
    ≤0.1 ppm
  • Sulfur compounds (as S):
    ≤0.005 %
  • Free acid (CH3COOH):
    ≤0.002 %
  • Thiophene:
    Passes test
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 1.060,00 kr
    1.060,00 kr
    1 * 1 L
       1.060,00 kr
  • Glass bottle
    2,5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 2.170,00 kr
    2.170,00 kr
    1 * 2,5 L
       2.170,00 kr
  • Metal drum
    25 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 L
    1 * 25 L - 13.520,00 kr
    13.520,00 kr
    1 * 25 L
       13.520,00 kr