n-Hexadecan, Supelco®
Leverandør: Merck
Gå til:
Om denne vare
Synonymer: Hexadecane, Cetane
- CAS nummer:544-76-3
- Formel:H₃C(CH₂)₁₄CH₃
- MDL nummer:MFCD00008998
- Molecular Weight:226.45 g/mol
- Kogende Pt:287 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:18 °C
- Tæthed:0,77331 g/cm³ (20 °C)
- :M-Clarity™ quality level = MQ100
- Flash Pt:135 °C (closed cup)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:208-878-9
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer: Hexadecane, Cetane
- CAS nummer:544-76-3
- Formel:H₃C(CH₂)₁₄CH₃
- MDL nummer:MFCD00008998
- Molecular Weight:226.45 g/mol
- Kogende Pt:287 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:18 °C
- Tæthed:0,77331 g/cm³ (20 °C)
- :M-Clarity™ quality level = MQ100
- Flash Pt:135 °C (closed cup)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:208-878-9