n-Hexadecan, TECHNICAL
Glass bottle, 250 mL
Leverandør: VWR Chemicals
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Hexadecane, Cetane
- CAS nummer:544-76-3
- Formel:H₃C(CH₂)₁₄CH₃
- MDL nummer:MFCD00008998
- Molecular Weight:226.45 g/mol
- Kogende Pt:287 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:18 °C
- Tæthed:0,77331 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:135 °C (closed cup)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:208-878-9
Documents
Certifikater
Søg efter partinummer250 ml Glass bottle for liquids DIN 32 (ZPACK13415030)
Emballageoplysninger
spec_VWRC24556.230.pdf
Produktspecifikation
Specifikationer
Specifikationstestresultater
- Identification:Passes test
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:250 mL