n-Eicosan, Supelco®
Glass bottle for solids, 5 g
Leverandør: Merck
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: N-Eicosane
- CAS nummer:112-95-8
- Formel:H₃C(CH₂)₁₈CH₃
- MDL nummer:MFCD00009344
- Molecular Weight:282.55 g/mol
- Kogende Pt:342,7 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:34…37 °C
- Tæthed:0,932 g/cm³ (20 °C)
- :M-Clarity™ quality level = MQ100
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:204-018-1
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle for solids
- Pakn:5 g