Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Natriumdodecylsulfat (SDS)
1
Katalog # SHETIB07062
Brandfarlig
Giftig
Leverandør:   IBI SCIENTIFIC
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Katalog # SHETIB07062
Leverandør:  IBI SCIENTIFIC
CAS nummer:  151-21-3
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Natriumdodecylsulfat (SDS)
1
CAS nummer:  151-21-3
Price
4.870,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Each
Product Details & Documents
Synonymer:  Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
  • CAS nummer:151-21-3
  • Formel:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
  • MDL nummer:MFCD00036175
  • Molecular Weight:288.38 g/mol
  • Merck Index:14,08636
  • Smeltende Pt:204…207 °C
  • Tæthed:1,1 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:>100 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:205-788-1
  • FN:1325
  • ADR:4.1,II
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    1
Specifikationer