Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Brandfarlig
Giftig
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Natriumdodecylsulfat (SDS)
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
  • CAS nummer:151-21-3
  • Formel:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
  • MDL nummer:MFCD00036175
  • Molecular Weight:288.38 g/mol
  • Merck Index:14,08636
  • Smeltende Pt:204…207 °C
  • Tæthed:1,1 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:>100 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:205-788-1
  • FN:1325
  • ADR:4.1,II
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g
    Specifikationer:
    Marketsource