Orders LinkContactUsLinkComponent
Ethylenglycol, Supelco®
Ethylenglycol, Supelco®
Irriterende
Leverandør:   Merck
Ethylenglycol, Supelco®
Leverandør:  Merck
Certifikater
Ethylenglycol, Supelco®
Ethylenglycol, Supelco®
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  1,2-Ethandiol, Glykol
  • CAS nummer:107-21-1
  • Formel:HOCH₂CH₂OH
  • MDL nummer:MFCD00002885
  • Molecular Weight:62.07 g/mol
  • Merck Index:13,03832
  • Kogende Pt:196…198 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–13 °C
  • Tæthed:1,115 g/cm³ (20 °C)
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • Flash Pt:116 °C
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:203-473-3
  • NÅ:01-2119456816-28
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    5 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 mL
    1 * 5 mL - 1.230,00 kr
    1.230,00 kr
    1 * 5 mL
       1.230,00 kr
  • Glass bottle
    10 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 mL
    1 * 10 mL - 2.060,00 kr
    2.060,00 kr
    1 * 10 mL
       2.060,00 kr