Orders LinkContactUsLinkComponent
Methanol
Methanol
Brandfarlig
Giftig
Sundhed
   Bæredygtige muligheder
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Methanol
Leverandør:  Roth Carl
   Bæredygtige muligheder
Marketsource
Certifikater
Methanol
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
  • CAS nummer:67-56-1
  • Formel:CH₃OH
  • MDL nummer:MFCD00004595
  • Molecular Weight:32.04 g/mol
  • Merck Index:13,05984
  • Kogende Pt:64,6 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–98 °C
  • Tæthed:0,7918 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:11 °C (closed cup)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-659-6
  • FN:1230
  • ADR:3,II
  • NÅ:01-2119433307-44
Specifications for Product Family
Specifikationer
Specifikationer
  • Catalog No:
  • ROTHX948.1
  • ROTHX948.2
  • Environmentally Preferable:
  • Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Miljøcertificering:
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 250,17 kr
    250,17 kr
    1 * 1 L
       250,17 kr
    Specifikationer:
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ROTHX948.1
    Environmentally Preferable
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    Miljøcertificering
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    Marketsource
  • Glass bottle
    2,5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 444,32 kr
    444,32 kr
    1 * 2,5 L
       444,32 kr
    Specifikationer:
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ROTHX948.2
    Environmentally Preferable
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    Miljøcertificering
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø