Orders LinkContactUsLinkComponent
Methanol, J.T.Baker®
Methanol, J.T.Baker®
Plastic bottle, 5 L
Katalog # 3400.5000
Brandfarlig
Giftig
Sundhed
Leverandør:   Avantor
Methanol, J.T.Baker®
Katalog # 3400.5000
Leverandør:  Avantor
CAS nummer:  67-56-1
Methanol, J.T.Baker®
Methanol, J.T.Baker®
Plastic bottle, 5 L
CAS nummer:  67-56-1
Price
159,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
  • CAS nummer:67-56-1
  • Formel:CH₃OH
  • MDL nummer:MFCD00004595
  • Molecular Weight:32.04 g/mol
  • Merck Index:13,05984
  • Kogende Pt:64,6 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–98 °C
  • Tæthed:0,7918 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:11 °C (closed cup)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-659-6
  • FN:1230
  • ADR:3,II
  • NÅ:01-2119433307-44
Documents
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Assay:
    min. 99.5 %
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic bottle
  • Pakn:
    5 L