Orders LinkContactUsLinkComponent
Buretter, SILBERBRAND
Buretter, SILBERBRAND
Leverandør:   Brand
Buretter, SILBERBRAND
Leverandør:  Brand
Certifikater
Buretter, SILBERBRAND
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Soda-lime glass AR-GLAS®.
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Black graduations
  • Discharge tube with outer diameter 8 mm
Error limits according to class B.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Inddeling
    Længde
    Tolerance
    Tilgængelighed
    Price
  • 25 ml
    0,1 ml
    400 mm
    0,08 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 733,00 kr
    733,00 kr
    1 * 2 Items
       733,00 kr
  • 50 ml
    0,1 ml
    620 mm
    0,10 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 733,00 kr
    733,00 kr
    1 * 2 Items
       733,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Stophane, PTFE med aftagelig spids af PP
    Stophane, PTFE med aftagelig spids af PP
    BRND11800
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 295,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Ekstra burettespids, PP med gevindtilslutning
    Ekstra burettespids, PP med gevindtilslutning
    BRND11600
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 23,30 kr