Orders LinkContactUsLinkComponent
Membranskivefiltre
Membranskivefiltre
Leverandør:   Sartorius
Membranskivefiltre
Leverandør:  Sartorius
Certifikater
Membranskivefiltre
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Gelatine membrane filters in conjunction with the MD8 air samplers (gelatine filter method) are used for the collection of airborne microbes and viruses. These filters are completely water-soluble, therefore, microbes in one sample can be cultivated in different nutrient media or low and high bacteria counts can be measured.
  • Pre-sterilised and ready to use
  • Maintains viability of the collected microorganisms
  • Solubility of the filter is a prerequisite for virus sampling
'Absolute' retention rate of 99,9995% for Bacillus subtilis and niger spores and 99,94% for T3 phages.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • SART12602-37-ALK
  • SART12602-47-ALK
  • SART12602-47-ALN
  • SART12602-50-ALK
  • SART12602-50-ALN
  • 512-8500
  • Porestørrelse:
  • 3,00 µm
  • 3,00 µm
  • 3,00 µm
  • 3,00 µm
  • 3,00 µm
  • 3,00 µm
  • Tykkelse:
  • 250 µm
  • 250 µm
  • 250 µm
  • 250 µm
  • 250 µm
  • 250 µm
  • Flowhastighed for luft:
  • 2,7 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 2,7 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 2,7 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 2,7 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 2,7 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 2,7 l/min/cm² (0,05 bar)
  • Max. temperature:
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • Ø:
  • 37 mm
  • 47 mm
  • 47 mm
  • 50 mm
  • 50 mm
  • 80 mm
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 37 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - kr3,010.00
    kr3,010.00
    1 * 50 Items
       kr3,010.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SART12602-37-ALK
    Porestørrelse
    3,00 µm
    Tykkelse
    250 µm
    Flowhastighed for luft
    2,7 l/min/cm² (0,05 bar)
    Max. temperature
    60 °C
    Ø
    37 mm
  • 47 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - kr3,130.00
    kr3,130.00
    1 * 50 Items
       kr3,130.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SART12602-47-ALK
    Porestørrelse
    3,00 µm
    Tykkelse
    250 µm
    Flowhastighed for luft
    2,7 l/min/cm² (0,05 bar)
    Max. temperature
    60 °C
    Ø
    47 mm
  • 47 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - kr6,580.00
    kr6,580.00
    1 * 100 Items
       kr6,580.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SART12602-47-ALN
    Porestørrelse
    3,00 µm
    Tykkelse
    250 µm
    Flowhastighed for luft
    2,7 l/min/cm² (0,05 bar)
    Max. temperature
    60 °C
    Ø
    47 mm
  • 50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - kr3,130.00
    kr3,130.00
    1 * 50 Items
       kr3,130.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SART12602-50-ALK
    Porestørrelse
    3,00 µm
    Tykkelse
    250 µm
    Flowhastighed for luft
    2,7 l/min/cm² (0,05 bar)
    Max. temperature
    60 °C
    Ø
    50 mm
  • 50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - kr6,250.00
    kr6,250.00
    1 * 100 Items
       kr6,250.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SART12602-50-ALN
    Porestørrelse
    3,00 µm
    Tykkelse
    250 µm
    Flowhastighed for luft
    2,7 l/min/cm² (0,05 bar)
    Max. temperature
    60 °C
    Ø
    50 mm
  • 80 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - kr3,550.00
    kr3,550.00
    1 * 50 Items
       kr3,550.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-8500
    Porestørrelse
    3,00 µm
    Tykkelse
    250 µm
    Flowhastighed for luft
    2,7 l/min/cm² (0,05 bar)
    Max. temperature
    60 °C
    Ø
    80 mm