Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Propanol
2-Propanol
Brandfarlig
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
2-Propanol
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
2-Propanol
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Isopropylalkohol
  • CAS nummer:67-63-0
  • Formel:(CH₃)₂CHOH
  • MDL nummer:MFCD00011674
  • Molecular Weight:60.1 g/mol
  • Merck Index:13,05228
  • Kogende Pt:82 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–89 °C
  • Tæthed:0,786 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:12 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-661-7
  • FN:1219
  • ADR:3,II
  • NÅ:01-2119457558-25
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle
    2,5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle
    2,5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 L
    1 * 5 L
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 10 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 L
    1 * 10 L - kr1,232.16
    kr1,232.16
    1 * 10 L
       kr1,232.16
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 25 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 L
    1 * 25 L
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource