2-Propanol
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Om denne vare
Synonymer: Isopropylalkohol
- CAS nummer:67-63-0
- Formel:(CH₃)₂CHOH
- MDL nummer:MFCD00011674
- Molecular Weight:60.1 g/mol
- Merck Index:13,05228
- Kogende Pt:82 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–89 °C
- Tæthed:0,786 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:12 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-661-7
- FN:1219
- ADR:3,II
- NÅ:01-2119457558-25
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer: Isopropylalkohol
- CAS nummer:67-63-0
- Formel:(CH₃)₂CHOH
- MDL nummer:MFCD00011674
- Molecular Weight:60.1 g/mol
- Merck Index:13,05228
- Kogende Pt:82 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–89 °C
- Tæthed:0,786 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:12 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-661-7
- FN:1219
- ADR:3,II
- NÅ:01-2119457558-25
Specifications for Product Family
Specifikationer
Specifikationer
- Catalog No:
- ROTH6752.1
- ROTH6752.3
- ROTH6752.2
- ROTH6752.4
- ROTH6752.5
- ROTH6752.6
- Environmentally Preferable:
- Sikrere sundhed for mennesker og miljø
- Sikrere sundhed for mennesker og miljø
- Sikrere sundhed for mennesker og miljø
- Sikrere sundhed for mennesker og miljø
- Sikrere sundhed for mennesker og miljø
- Sikrere sundhed for mennesker og miljø
- Miljøcertificering:
- Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
- Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
- Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
- Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
- Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
- Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- PakningPaknTilgængelighedPrice
- Specifikationer:
Sikrere sundhed for mennesker og miljø MarketsourceMore
Specifications
Cat. No.ROTH6752.1Environmentally PreferableSikrere sundhed for mennesker og miljøMiljøcertificeringChem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussionSikrere sundhed for mennesker og miljø Marketsource - Specifikationer:
Sikrere sundhed for mennesker og miljø MarketsourceMore
Specifications
Cat. No.ROTH6752.3Environmentally PreferableSikrere sundhed for mennesker og miljøMiljøcertificeringChem21 Solvent Selection Guide recommended by defaultSikrere sundhed for mennesker og miljø Marketsource - Specifikationer:
Sikrere sundhed for mennesker og miljø MarketsourceMore
Specifications
Cat. No.ROTH6752.2Environmentally PreferableSikrere sundhed for mennesker og miljøMiljøcertificeringChem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussionSikrere sundhed for mennesker og miljø Marketsource - Specifikationer:
Sikrere sundhed for mennesker og miljø MarketsourceMore
Specifications
Cat. No.ROTH6752.4Environmentally PreferableSikrere sundhed for mennesker og miljøMiljøcertificeringChem21 Solvent Selection Guide recommended by defaultSikrere sundhed for mennesker og miljø Marketsource - Specifikationer:
Sikrere sundhed for mennesker og miljø MarketsourceMore
Specifications
Cat. No.ROTH6752.5Environmentally PreferableSikrere sundhed for mennesker og miljøMiljøcertificeringChem21 Solvent Selection Guide recommended by defaultSikrere sundhed for mennesker og miljø Marketsource - Specifikationer:
Sikrere sundhed for mennesker og miljø MarketsourceMore
Specifications
Cat. No.ROTH6752.6Environmentally PreferableSikrere sundhed for mennesker og miljøMiljøcertificeringChem21 Solvent Selection Guide recommended by defaultSikrere sundhed for mennesker og miljø Marketsource