Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Propanol, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Brandfarlig
Irriterende
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Avantor
2-Propanol, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Leverandør:  Avantor
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
2-Propanol, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Isopropylalkohol
  • CAS nummer:67-63-0
  • Formel:(CH₃)₂CHOH
  • MDL nummer:MFCD00011674
  • Molecular Weight:60.1 g/mol
  • Merck Index:13,05228
  • Kogende Pt:82 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–89 °C
  • Tæthed:0,786 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:12 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-661-7
  • FN:1219
  • ADR:3,II
  • NÅ:01-2119457558-25
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Assay (by GC) (corrected for water):
    min. 99,5 %
  • Carbonyl Compounds (max. 0.002% Propionaldehyde and max. 0.002% Acetone):
    passes test
  • Color (APHA):
    max. 10
  • Residue after Evaporation:
    max. 0,001 %
  • Solubility in Water:
    passes test
  • Titrable Acid or Base (meq/g):
    max. 0,0001
  • Water (H2O):
    max. 0,1 %
  • Trace Impurities (in ppm):
    -
  • Aluminium (Al):
    max. 0,5
  • Barium (Ba):
    max. 0,1
  • Boron (B):
    max. 0,02
  • Cadmium (Cd):
    max. 0,05
  • Calcium (Ca):
    max. 0,5
  • Chromium (Cr):
    max. 0,02
  • Cobalt (Co):
    max. 0,02
  • Copper (Cu):
    max. 0,02
  • Iron (Fe):
    max. 0,1
  • Lead (Pb):
    max. 0,1
  • Magnesium (Mg):
    max. 0,1
  • Manganese (Mn):
    max. 0,02
  • Nickel (Ni):
    max. 0,02
  • Tin (Sn):
    max. 0,1
  • Zinc (Zn):
    max. 0,1
Specifikationer
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 8067.1000
  • 8067.2500
  • 8067.5000
  • 8067.9025
  • 8067.9200
  • Environmentally Preferable:
  • Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Miljøcertificering:
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 412,00 kr
    412,00 kr
    1 * 1 L
       412,00 kr
    Specifikationer:
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    More
    Specifications
    Cat. No.
    8067.1000
    Environmentally Preferable
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    Miljøcertificering
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Glass bottle
    2,5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 853,00 kr
    853,00 kr
    1 * 2,5 L
       853,00 kr
    Specifikationer:
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    More
    Specifications
    Cat. No.
    8067.2500
    Environmentally Preferable
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    Miljøcertificering
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Glass bottle
    5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 1.520,00 kr
    1.520,00 kr
    1 * 5 L
       1.520,00 kr
    Specifikationer:
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    More
    Specifications
    Cat. No.
    8067.5000
    Environmentally Preferable
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    Miljøcertificering
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • 25 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 L
    1 * 25 L - 2.710,00 kr
    2.710,00 kr
    1 * 25 L
       2.710,00 kr
    Specifikationer:
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    More
    Specifications
    Cat. No.
    8067.9025
    Environmentally Preferable
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    Miljøcertificering
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • 200 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 L
    1 * 200 L - 12.170,00 kr
    12.170,00 kr
    1 * 200 L
       12.170,00 kr
    Specifikationer:
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    More
    Specifications
    Cat. No.
    8067.9200
    Environmentally Preferable
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    Miljøcertificering
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø