Orders LinkContactUsLinkComponent
1-Tetradecanol
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
1-Tetradecanol
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  1-Tetradecyl alcohol, 1-Hydroxy tetradecane, Myristyl alcohol
  • CAS nummer:112-72-1
  • Formel:H₃C(CH₂)₁₂CH₂OH
  • MDL nummer:MFCD00004757
  • Molecular Weight:214.39 g/mol
  • Merck Index:13,06361
  • Kogende Pt:289 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:37…39 °C
  • Tæthed:0,8 g/cm³ (60 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:204-000-3
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    250 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource