Orders LinkContactUsLinkComponent
1-Tetradecanol 99%
1-Tetradecanol 99%
Irriterende
Miljø
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
1-Tetradecanol 99%
Certifikater
1-Tetradecanol 99%
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  1-Tetradecyl alcohol, 1-Hydroxy tetradecane, Myristyl alcohol
  • CAS nummer:112-72-1
  • Formel:H₃C(CH₂)₁₂CH₂OH
  • MDL nummer:MFCD00004757
  • Molecular Weight:214.39 g/mol
  • Merck Index:13,06361
  • Kogende Pt:289 °C (760 mmHg)
  • Smeltende Pt:37…40 °C
  • Tæthed:0,8 g/cm³ (60 °C)
  • Flash Pt:145 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:204-000-3
  • FN:3077
  • ADR:9,III
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    White Crystalline powder or crystals or flakes or pellets and/or chunks
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    37 to 41 °C
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Titration with HClO4:
    97.5 to 102.5 % (on dry substance)
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 264,00 kr
    264,00 kr
    1 * 5 g
       264,00 kr
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 299,00 kr
    299,00 kr
    1 * 25 g
       299,00 kr
  • Glass bottle
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 458,00 kr
    458,00 kr
    1 * 100 g
       458,00 kr
  • Glass bottle
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 2.110,00 kr
    2.110,00 kr
    1 * 500 g
       2.110,00 kr