Orders LinkContactUsLinkComponent
Diethylether
Diethylether
Brandfarlig
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Diethylether
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
Diethylether
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Ether
  • CAS nummer:60-29-7
  • Formel:(CH₃CH₂)₂O
  • MDL nummer:MFCD00011646
  • Molecular Weight:74.12 g/mol
  • Merck Index:12,03852
  • Kogende Pt:35 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–123 °C
  • Tæthed:0,7135 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:–40 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-467-2
  • FN:1155
  • ADR:3,I
  • NÅ:01-2119535785-29
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 L
    1 * 5 L
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 35 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 35 L
    1 * 35 L
    Specifikationer:
    Marketsource