Diethylether stabilised, TECHNICAL, rectified
Leverandør: VWR Chemicals
Om denne vare
Synonymer: Ether
- CAS nummer:60-29-7
- Formel:(CH₃CH₂)₂O
- MDL nummer:MFCD00011646
- Molecular Weight:74.12 g/mol
- Merck Index:12,03852
- Kogende Pt:35 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–123 °C
- Tæthed:0,7135 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:–40 °C
- FN:1155
- ADR:3,I
- :stabiliseret med BHT/Ionol 4-10 ppm
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-467-2
- NÅ:01-2119535785-29
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer: Ether
- CAS nummer:60-29-7
- Formel:(CH₃CH₂)₂O
- MDL nummer:MFCD00011646
- Molecular Weight:74.12 g/mol
- Merck Index:12,03852
- Kogende Pt:35 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–123 °C
- Tæthed:0,7135 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:–40 °C
- FN:1155
- ADR:3,I
- :stabiliseret med BHT/Ionol 4-10 ppm
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-467-2
- NÅ:01-2119535785-29
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
- Identification:Passes test