Nitromethan
Glass bottle, 1 L
Katalog # ROTH5173.1
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:75-52-5
- Formel:CH₃NO₂
- MDL nummer:MFCD00007400
- Molecular Weight:61.04 g/mol
- Merck Index:13,06644
- Kogende Pt:101,2 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–29 °C
- Tæthed:1,138 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:44 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-876-6
- FN:1261
- ADR:3,II
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:1 L