Orders LinkContactUsLinkComponent
Nitromethan 96% ACS
Nitromethan 96% ACS
Brandfarlig
Irriterende
Sundhed
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Nitromethan 96% ACS
Certifikater
Nitromethan 96% ACS
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • CAS nummer:75-52-5
  • Formel:CH₃NO₂
  • MDL nummer:MFCD00007400
  • Molecular Weight:61.04 g/mol
  • Merck Index:13,06644
  • Kogende Pt:101,2 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–29 °C
  • Tæthed:1,12 g/cm³
  • Flash Pt:35 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-876-6
  • FN:1261
  • ADR:3,II
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.3805 to 1.3825 (20°C, 589 nm)
  • Water:
    ≤0.05 % (Coulometric)
  • GC:
    ≥95 %
  • Color scale:
    ≤10 APHA
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 792,00 kr
    792,00 kr
    1 * 500 mL
       792,00 kr
  • Glass bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 1.300,00 kr
    1.300,00 kr
    1 * 1 L
       1.300,00 kr
  • Glass bottle
    2,5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 2.370,00 kr
    2.370,00 kr
    1 * 2,5 L
       2.370,00 kr