Orders LinkContactUsLinkComponent
Nitromethan 99%, pure
Nitromethan 99%, pure
Brandfarlig
Irriterende
Sundhed
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Nitromethan 99%, pure
Certifikater
Nitromethan 99%, pure
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • CAS nummer:75-52-5
  • Formel:CH₃NO₂
  • MDL nummer:MFCD00007400
  • Molecular Weight:61.04 g/mol
  • Merck Index:13,06644
  • Kogende Pt:100…102 °C (760 mmHg)
  • Smeltende Pt:–29 °C
  • Tæthed:1,12 g/cm³
  • Flash Pt:35 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-876-6
  • FN:1261
  • ADR:3,II
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.3810 to 1.3830 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Color scale:
    ≤20 APHA
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 1.420,00 kr
    1.420,00 kr
    1 * 1 L
       1.420,00 kr
  • Glass bottle
    2,5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 2.510,00 kr
    2.510,00 kr
    1 * 2,5 L
       2.510,00 kr
  • Metal drum
    10 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 8.460,00 kr
    8.460,00 kr
    1 * 10 L
       8.460,00 kr