Orders LinkContactUsLinkComponent
Triiodmethan 99+%
Triiodmethan 99+%
Irriterende
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Triiodmethan 99+%
Certifikater
Triiodmethan 99+%
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Iodoform
  • CAS nummer:75-47-8
  • Formel:CHI₃
  • MDL nummer:MFCD00001069
  • Molecular Weight:393.73 g/mol
  • Merck Index:13,05055
  • Kogende Pt:218 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:119…122 °C
  • Tæthed:4,1 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-874-5
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Bright yellow to dark yellow Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    119 to 122 °C
  • Loss on drying:
    ≤0.5 % (24 h) (Over silicagel)
  • Residue after ignition:
    ≤0.1 %
  • Titration:
    ≥99.0 %
  • Chloride (Cl):
    ≤110 ppm
  • Sulfate (SO4):
    ≤170 ppm
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 527,00 kr
    527,00 kr
    1 * 100 g
       527,00 kr
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 1.570,00 kr
    1.570,00 kr
    1 * 500 g
       1.570,00 kr
  • Glass bottle
    2,5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 7.180,00 kr
    7.180,00 kr
    1 * 2,5 kg
       7.180,00 kr