Orders LinkContactUsLinkComponent
Iodmethan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Iodmethan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Glass bottle, 50 mL
Katalog # 25596.154
Sundhed
Giftig
Leverandør:   VWR Chemicals
Iodmethan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Katalog # 25596.154
Leverandør:  VWR Chemicals
CAS nummer:  74-88-4
Iodmethan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Iodmethan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Glass bottle, 50 mL
CAS nummer:  74-88-4
Price
512,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  Methyliodid
  • CAS nummer:74-88-4
  • Formel:CH₃I
  • MDL nummer:MFCD00001073
  • Molecular Weight:141.94 g/mol
  • Merck Index:12,06161
  • Kogende Pt:42,4 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–66 °C
  • Tæthed:2,279 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:200-819-5
  • FN:2644
  • ADR:6.1,I
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Assay:
    Min. 99 %
  • IR Spectrum:
    Passes test
  • Density (20/4):
    2.260 - 2.290
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    50 mL