Trifluoreddikesyre, Sigma-Aldrich®
1.08178.0050
: Merck
:
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:50 mL
- Seq:2370
- Solubility:(20 °C) soluble
- Melting Point:-15 °C
- Molar Mass:114.02 g/mol
- Boiling Point:72 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:141 hPa (20 °C)
- Density:1.48 g/cm3 (20 °C)
- pH:1 (10 g/l, H2O)
- Hazard Class:8
- Hazard Class Description:Corrosive material
:
:114.02 g/mol
:13,09754
:71,8 °C (1013 hPa)
:–15 °C
:1,490 g/cm³ (20 °C)
:Stue temperatur
:200-929-3
:2699
:8,I
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:GHS05
:GHS07
:76-05-1
:C₂HF₃O₂
:MFCD00004169