Orders LinkContactUsLinkComponent
Trifluoreddikesyre
Glass bottle, 100 mL
Katalog # A0697.0100
Ætsende
Irriterende
Leverandør:   PanReac AppliChem
Trifluoreddikesyre
Katalog # A0697.0100
Leverandør:  PanReac AppliChem
CAS nummer:  76-05-1
Trifluoreddikesyre
Trifluoreddikesyre
Glass bottle, 100 mL
CAS nummer:  76-05-1
Price
1.320,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  TFA
  • CAS nummer:76-05-1
  • Formel:C₂HF₃O₂
  • MDL nummer:MFCD00004169
  • Molecular Weight:114.02 g/mol
  • Merck Index:13,09754
  • Kogende Pt:71,8 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–15 °C
  • Tæthed:1,490 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-929-3
  • FN:2699
  • ADR:8,I
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    100 mL
Specifikationer