Trichloreddikesyre
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Om denne vare
Synonymer: TCA
- CAS nummer:76-03-9
- Formel:Cl₃CCOOH
- MDL nummer:MFCD00004177
- Molecular Weight:163.39 g/mol
- Merck Index:13,09700
- Kogende Pt:196 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:54…56 °C
- Tæthed:1,63 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:113 °C (closed cup)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-927-2
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer: TCA
- CAS nummer:76-03-9
- Formel:Cl₃CCOOH
- MDL nummer:MFCD00004177
- Molecular Weight:163.39 g/mol
- Merck Index:13,09700
- Kogende Pt:196 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:54…56 °C
- Tæthed:1,63 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:113 °C (closed cup)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-927-2
Product Family Options
Produktinformation
- PakningPaknTilgængelighedPrice
- Specifikationer:MarketsourceMarketsource
- Specifikationer:MarketsourceMarketsource