Orders LinkContactUsLinkComponent
Chloroform
Chloroform
Giftig
Sundhed
Marketsource
Leverandør:   Serva
Chloroform
Leverandør:  Serva
Marketsource
Certifikater
Chloroform
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Trichlormethan
  • CAS nummer:67-66-3
  • Formel:CHCl₃
  • MDL nummer:MFCD00000826
  • Molecular Weight:119.38 g/mol
  • Merck Index:13,02160
  • Kogende Pt:61,7 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–63 °C
  • Tæthed:1,4832 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-663-8
  • FN:1888
  • ADR:6.1,III
  • NÅ:05-2114614906-45
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    250 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 261,37 kr
    261,37 kr
    1 * 250 mL
       261,37 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle
    2,5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L
    Specifikationer:
    Marketsource