Orders LinkContactUsLinkComponent
Chloroform stabilised, Supelco®
Glass bottle, 5 mL
Katalog # 02487-5ML
Giftig
Sundhed
Leverandør:   Merck
Chloroform stabilised, Supelco®
Katalog # 02487-5ML
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  67-66-3
Chloroform stabilised, Supelco®
Chloroform stabilised, Supelco®
Glass bottle, 5 mL
CAS nummer:  67-66-3
Price
1.260,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  Trichlormethan
  • CAS nummer:67-66-3
  • Formel:CHCl₃
  • MDL nummer:MFCD00000826
  • Molecular Weight:119.38 g/mol
  • Merck Index:13,02160
  • Kogende Pt:61,7 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–63 °C
  • Tæthed:1,4832 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:200-663-8
  • ADR:6.1,III
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:1888
  • NÅ:05-2114614906-45
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    5 mL
Specifikationer