Orders LinkContactUsLinkComponent
Dichlormethan, Supelco®
Dichlormethan, Supelco®
Sundhed
Irriterende
Leverandør:   Merck
Dichlormethan, Supelco®
Leverandør:  Merck
Certifikater
Dichlormethan, Supelco®
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Methylenchlorid
  • CAS nummer:75-09-2
  • Formel:CH₂Cl₂
  • MDL nummer:MFCD00000881
  • Molecular Weight:84.93 g/mol
  • Merck Index:12,06140
  • Kogende Pt:39,8 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–95 °C
  • Tæthed:1,322 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-838-9
  • FN:1593
  • ADR:6.1,III
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    100 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 519,00 kr
    519,00 kr
    1 * 100 mL
       519,00 kr
  • Glass bottle
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 1.080,00 kr
    1.080,00 kr
    1 * 500 mL
       1.080,00 kr