Orders LinkContactUsLinkComponent
Dichlormethan 99+% stabilised, extra pure
Dichlormethan 99+% stabilised, extra pure
Irriterende
Sundhed
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Dichlormethan 99+% stabilised, extra pure
Certifikater
Dichlormethan 99+% stabilised, extra pure
Dichlormethan 99+% stabilised, extra pure
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Methylenchlorid
  • CAS nummer:75-09-2
  • Formel:CH₂Cl₂
  • MDL nummer:MFCD00000881
  • Molecular Weight:84.93 g/mol
  • Merck Index:12,06140
  • Kogende Pt:39…40 °C (760 mmHg)
  • Smeltende Pt:–97 °C
  • Tæthed:1,325 g/cm³
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-838-9
  • ADR:6.1,III
  •  :stabiliseret med amylen
  • FN:1593
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Clear colorless Liquid
  • Water:
    ≤0.05 % (K.F.)
  • GC:
    ≥99.0 %
  • Stabilizer:
    Approx. 100 ppm Amylene
  • Residue after evaporation:
    ≤0.05 %
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 395,00 kr
    395,00 kr
    1 * 1 L
       395,00 kr
  • Glass bottle
    2,5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 811,00 kr
    811,00 kr
    1 * 2,5 L
       811,00 kr
  • Metal drum
    25 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 L
    1 * 25 L - 3.960,00 kr
    3.960,00 kr
    1 * 25 L
       3.960,00 kr