Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Chlorpropan, Supelco®
2-Chlorpropan, Supelco®
Glass bottle, 5 mL
Katalog # 02489-5ML
Brandfarlig
Irriterende
Leverandør:   Merck
2-Chlorpropan, Supelco®
Katalog # 02489-5ML
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  75-29-6
2-Chlorpropan, Supelco®
2-Chlorpropan, Supelco®
Glass bottle, 5 mL
CAS nummer:  75-29-6
Price
1.290,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 mL
Product Details & Documents
  • CAS nummer:75-29-6
  • Formel:C₃H₇Cl
  • MDL nummer:MFCD00000867
  • Molecular Weight:78.54 g/mol
  • Merck Index:13,05231
  • Kogende Pt:35,74 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–117 °C
  • Tæthed:0,86 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:–42 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:2356
  • ADR:3,I
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • EINECS:200-858-8
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    5 mL