2-Chlorpropan
Glass bottle, 1 mL
Katalog # EHERCA11502600
Leverandør: EHRENSTORFER
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:75-29-6
- Formel:C₃H₇Cl
- MDL nummer:MFCD00000867
- Molecular Weight:78.54 g/mol
- Merck Index:13,05231
- Kogende Pt:35,74 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–117 °C
- Tæthed:0,86 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:–42 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-858-8
- FN:2356
- ADR:3,I
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:1 mL