Orders LinkContactUsLinkComponent
1,2-Dichlorpropan, Supelco®
1,2-Dichlorpropan, Supelco®
Glass bottle, 1 mL
Katalog # 02577-1ML
Brandfarlig
Irriterende
Leverandør:   Merck
1,2-Dichlorpropan, Supelco®
Katalog # 02577-1ML
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  78-87-5
1,2-Dichlorpropan, Supelco®
1,2-Dichlorpropan, Supelco®
Glass bottle, 1 mL
CAS nummer:  78-87-5
Price
196,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  Propylene dichloride
  • CAS nummer:78-87-5
  • Formel:ClH₂CCH₂CH₂Cl
  • MDL nummer:MFCD00000868
  • Molecular Weight:112.99 g/mol
  • Merck Index:12,08039
  • Kogende Pt:96 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–100 °C
  • Tæthed:1,158 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:15 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:1279
  • ADR:3,II
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • EINECS:201-152-2
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    1 mL
Specifikationer