Orders LinkContactUsLinkComponent
Kaliumacetat
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Kaliumacetat
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
Kaliumacetat
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Acetic acid potassium salt
  • CAS nummer:127-08-2
  • Formel:CH₃COOK
  • MDL nummer:MFCD00012458
  • Molecular Weight:98.14 g/mol
  • Merck Index:13,07687
  • Smeltende Pt:304 °C
  • Tæthed:1,57 g/cm³ (25 °C)
  • Flash Pt:>250 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:204-822-2
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 317,37 kr
    317,37 kr
    1 * 500 g
       317,37 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 581,73 kr
    581,73 kr
    1 * 1 kg
       581,73 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 25 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg - 9.334,54 kr
    9.334,54 kr
    1 * 25 kg
       9.334,54 kr
    Specifikationer:
    Marketsource