Orders LinkContactUsLinkComponent
Kaliumacetat, Millipore®
Kaliumacetat, Millipore®
Kaliumacetat, Millipore®
Certifikater
Kaliumacetat, Millipore®
Kaliumacetat, Millipore®
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Acetic acid potassium salt
  • CAS nummer:127-08-2
  • Formel:CH₃COOK
  • MDL nummer:MFCD00012458
  • Molecular Weight:98.14 g/mol
  • Merck Index:13,07687
  • Smeltende Pt:304 °C
  • Tæthed:1,57 g/cm³ (25 °C)
  • Flash Pt:>250 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:204-822-2
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    250 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 g
    1 * 250 g - 713,00 kr
    713,00 kr
    1 * 250 g
       713,00 kr
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 1.580,00 kr
    1.580,00 kr
    1 * 1 kg
       1.580,00 kr