Orders LinkContactUsLinkComponent
Propionsyre
Propionsyre
Ætsende
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Propionsyre
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Propanoic acid
  • CAS nummer:79-09-4
  • Formel:C₃H₆O₂
  • MDL nummer:MFCD00002756
  • Molecular Weight:74.08 g/mol
  • Merck Index:13,07917
  • Kogende Pt:141 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–21 °C
  • Tæthed:0,99 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:49 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:201-176-3
  • FN:3463
  • ADR:8,II
  • NÅ:01-2119486971-24
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle
    2,5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L
    Specifikationer:
    Marketsource