Orders LinkContactUsLinkComponent
Nonansyre, Supelco®
Nonansyre, Supelco®
Glass bottle, 5 mL
Katalog # 73982-5ML
Ætsende
Leverandør:   Merck
Nonansyre, Supelco®
Katalog # 73982-5ML
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  112-05-0
Nonansyre, Supelco®
Nonansyre, Supelco®
Glass bottle, 5 mL
CAS nummer:  112-05-0
Price
880,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  Nonanoic acid, Pelargonic Acid
  • CAS nummer:112-05-0
  • Formel:C₉H₁₈O₂
  • MDL nummer:MFCD00004433
  • Molecular Weight:158.24 g/mol
  • Merck Index:12,07198
  • Kogende Pt:253 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:12 °C
  • Tæthed:0,9055 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:133 °C
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • FN:3265
  • ADR:8,III
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • EINECS:203-931-2
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    5 mL