Nonansyre
Glass bottle, 50 mL
Katalog # ROTH7015.1
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Nonanoic acid, Pelargonic Acid
- CAS nummer:112-05-0
- Formel:C₉H₁₈O₂
- MDL nummer:MFCD00004433
- Molecular Weight:158.24 g/mol
- Merck Index:12,07198
- Kogende Pt:253 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:12 °C
- Tæthed:0,9055 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:133 °C
- Opbevaringstemperatur:Køleskab
- EINECS:203-931-2
- FN:3265
- ADR:8,III
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:50 mL