Orders LinkContactUsLinkComponent
Hexansyre, Supelco®
Hexansyre, Supelco®
Glass bottle, 5 mL
Katalog # 21529-5ML
Ætsende
Leverandør:   Merck
Hexansyre, Supelco®
Katalog # 21529-5ML
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  142-62-1
Hexansyre, Supelco®
Hexansyre, Supelco®
Glass bottle, 5 mL
CAS nummer:  142-62-1
Price
996,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  Hexanoic acid
  • CAS nummer:142-62-1
  • Formel:C₆H₁₂O₂
  • MDL nummer:MFCD00004421
  • Molecular Weight:116.16 g/mol
  • Merck Index:13,01765
  • Kogende Pt:202 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–4,8 °C
  • Tæthed:0,9276 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:102 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:2829
  • ADR:8,III
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • EINECS:205-550-7
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    5 mL
Specifikationer