Orders LinkContactUsLinkComponent
Hexansyre
Hexansyre
Ætsende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Hexansyre
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Hexanoic acid
  • CAS nummer:142-62-1
  • Formel:C₆H₁₂O₂
  • MDL nummer:MFCD00004421
  • Molecular Weight:116.16 g/mol
  • Merck Index:13,01765
  • Kogende Pt:202 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–4,8 °C
  • Tæthed:0,9276 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:102 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:205-550-7
  • FN:2829
  • ADR:8,III
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    100 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L
    Specifikationer:
    Marketsource