Orders LinkContactUsLinkComponent
Palmitinsyre
Palmitinsyre
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Palmitinsyre
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Hexadecanoic acid, Hexadecylic acid
  • CAS nummer:57-10-3
  • Formel:C₁₆H₃₂O₂
  • MDL nummer:MFCD00002747
  • Molecular Weight:256.43 g/mol
  • Merck Index:13,07064
  • Kogende Pt:352 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:61…63 °C
  • Tæthed:0,853 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-312-9
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg
    Specifikationer:
    Marketsource