Orders LinkContactUsLinkComponent
Hexacosansyre 98%
Hexacosansyre 98%
Certifikater
Hexacosansyre 98%
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Cerotic acid, Hexacosanoic acid
  • CAS nummer:506-46-7
  • Formel:C₂₆H₅₂O₂
  • MDL nummer:MFCD00002811
  • Molecular Weight:396.7 g/mol
  • Kogende Pt:250 °C
  • Smeltende Pt:87…89 °C
  • Tæthed:0,81 g/cm³
  • Flash Pt:>110 °C
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:208-040-2
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    White Glistening powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • GC:
    ≥97.5 %
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    100 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 357,00 kr
    357,00 kr
    1 * 100 mg
       357,00 kr
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 2.370,00 kr
    2.370,00 kr
    1 * 1 g
       2.370,00 kr