Orders LinkContactUsLinkComponent
Caprinsyre, Supelco®
Caprinsyre, Supelco®
Glass bottle for solids, 5 g
Katalog # 21409-5G
Irriterende
Leverandør:   Merck
Caprinsyre, Supelco®
Katalog # 21409-5G
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  334-48-5
Caprinsyre, Supelco®
Caprinsyre, Supelco®
Glass bottle for solids, 5 g
CAS nummer:  334-48-5
Price
920,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Decylic acid, Decanoic acid
  • CAS nummer:334-48-5
  • Formel:C₁₀H₂₀O₂
  • MDL nummer:MFCD00004441
  • Molecular Weight:172.27 g/mol
  • Merck Index:13,01764
  • Kogende Pt:268 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:29…32 °C
  • Tæthed:0,893 g/cm³ (20 °C)
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • Flash Pt:147 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:206-376-4
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    5 g