Orders LinkContactUsLinkComponent
Caprinsyre
Caprinsyre
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Caprinsyre
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Decylic acid, Decanoic acid
  • CAS nummer:334-48-5
  • Formel:C₁₀H₂₀O₂
  • MDL nummer:MFCD00004441
  • Molecular Weight:172.27 g/mol
  • Merck Index:13,01764
  • Kogende Pt:268 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:29…32 °C
  • Tæthed:0,893 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:147 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:206-376-4
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg
    Specifikationer:
    Marketsource