Orders LinkContactUsLinkComponent
Caprinsyre
Caprinsyre
Glass bottle for solids, 1 g
Katalog # ROTH3164.1
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Caprinsyre
Katalog # ROTH3164.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  334-48-5
Caprinsyre
Glass bottle for solids, 1 g
CAS nummer:  334-48-5
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Decylic acid, Decanoic acid
  • CAS nummer:334-48-5
  • Formel:C₁₀H₂₀O₂
  • MDL nummer:MFCD00004441
  • Molecular Weight:172.27 g/mol
  • Merck Index:13,01764
  • Kogende Pt:268 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:29…32 °C
  • Tæthed:0,893 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:147 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:206-376-4
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 g
Specifikationer