Orders LinkContactUsLinkComponent
Caprinsyre 99%
Caprinsyre 99%
Irriterende
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Caprinsyre 99%
Certifikater
Caprinsyre 99%
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Decylic acid, Decanoic acid
  • CAS nummer:334-48-5
  • Formel:C₁₀H₂₀O₂
  • MDL nummer:MFCD00004441
  • Molecular Weight:172.27 g/mol
  • Merck Index:13,01764
  • Kogende Pt:268…270 °C (760 mmHg)
  • Smeltende Pt:30…32 °C
  • Tæthed:0,89 g/cm³
  • Flash Pt:150 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:206-376-4
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Colorless or white to cream Crystals and/or chunks or fused solid or liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    29 to 34 °C
  • GC:
    ≥98.5 %
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 406,00 kr
    406,00 kr
    1 * 100 g
       406,00 kr
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 1.270,00 kr
    1.270,00 kr
    1 * 500 g
       1.270,00 kr
  • Glass bottle
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 2.010,00 kr
    2.010,00 kr
    1 * 1 kg
       2.010,00 kr
  • Plastic drum
    2,5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 4.200,00 kr
    4.200,00 kr
    1 * 2,5 kg
       4.200,00 kr